GF40761097
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
IN080230
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-610-97
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.1 mm