Documenti fondamentali
GF96530429
Lanthanum oxide
powder, 200 max. part. size (micron), weight 500 g
Sinonimo/i:
LA546010
Scegli un formato
1 EA
1.890,00 €
1.890,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.890,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
1.890,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 965-304-29
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
200 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)