Documenti fondamentali
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
Scegli un formato
1 EA
313,00 €
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
313,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 133-951-35
Lunghezza
1000 m
Diametro
0.045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)