Documenti
GF19531177
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm, white
Sinonimo/i:
AB303101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 195-311-77
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3