Documenti
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Lanthanum(III) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
La2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
2315 °C
Densità
6.51 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Replaces: LX0045-2; LX0045
Risultati analitici
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3