Documenti fondamentali
GF93327217
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.0045 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
FV301050
Scegli un formato
1 EA
464,00 €
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
464,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
464,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 933-272-17
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.0045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)