Documenti fondamentali
GF92867079
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL609300
Scegli un formato
1 EA
319,00 €
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
319,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
319,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-670-79
Diametro
75 mm
Spessore
3.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)