Documenti fondamentali
GF86323686
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FK110250
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 863-236-86
Misura × spessore
0.5 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)