Documenti
GF33080183
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
FP341050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 330-801-83
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash