Documenti fondamentali
GF82648211
Tungsten
powder, 100 max. part. size (micron), purity 99.9%, weight 500 g
Sinonimo/i:
W 006030, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF82648211 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-482-11
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
100 (micron)
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)