The particle size distribution of this material is not available. The average particle size is not determined on a lot to lot basis. Historical data indicates an average particle size range of 4.5 um to 9.8 um.
357421
Tungsten
powder, ≤10 μm, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
W
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
≤10 μm
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
-
I see this powder is < or equal to 10um, are the particles fairly close to 10um and standard in size or are they less than 10um but very varied in size?
1 risposta-