GF85587812
Silver/Copper
wire, 1.0 mm diameter, Ag72%/Cu28%, temper as drawn, length 20 m
Sinonimo/i:
AG065160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-878-12
Lunghezza
20 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3