Documenti fondamentali
BCR102
Tungsten carbide powder (O)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
2 G
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
136,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Confezionamento
2-3 gr
Risultati analitici
For more information please see:
BCR102
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)