Documenti fondamentali
GF81690172
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, L 2 m, polymer thickness 0.012mm
Sinonimo/i:
ES361621
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 816-901-72
Lunghezza
2 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)