GF52571460
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ES366300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 525-714-60
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3