Documenti fondamentali
GF26441603
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.075 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361075
Scegli un formato
1 EA
342,00 €
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 264-416-03
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can i know the properties of it ? especially electrical and mechanical properties.
    1 risposta
    1. This is a product of Goodfellow. Please see the listed properties provided by the manufacturer below:
      Chemical Resistance
      Acids - concentrated: Good-Poor
      Acids - dilute: Good
      Alcohols: Good
      Alkalis: Good
      Aromatic hydrocarbons: Good
      Greases and Oils: Good
      Halogenated Hydrocarbons: Good
      Ketones: Good
      Electrical/Mechanical/Physical/Thermal Properties
      Dielectric constant @1MHz: 3 @10KHz
      Dielectric strength ( kV mm): 160.0 @0.075mm
      Dissipation factor @ 1MHz: 0.0048 @10KHz
      Dissipation factor @ 1kHz: 0.0050
      Surface resistivity ( Ohm/sq ): 10e¹⁴
      Volume resistivity ( Ohmcm ): 10e¹⁵
      Coefficient of friction: 0.27 - Biax Film
      Elongation at break ( % ): 60.0 - Biax Film
      Tensile modulus ( GPa ): 5.00 - 5.50 -Biax Film
      Tensile strength ( MPa ): 200.00 - Biax Film
      Density ( g cm⁻³): 1.360
      Flammability: VTM-2-UL94,0.075mm
      Optical transmission ( % ): 84 @0.075mm
      Resistance to Ultra-violet: Fair
      Water absorption ( % ): 0.40
      Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹):20.000 - 21.000 - Biax Film
      Thermal conductivity (W m⁻¹ K⁻¹): 0.15 @23°C
      Upper working temperature ( C ): 155
      Shrinkage ( % ): 0.8 - 5min @ 190C