Documenti
GF81762194
Polyethylene - High Density
(HDPE), tube, outside diameter 48mm, L 200 mm, wall thickness 1.1 mm
Sinonimo/i:
ET327450
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 817-621-94
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
1.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3