Documenti fondamentali
GF69989023
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
500mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Sinonimo/i:
AL227100
Scegli un formato
1 EA
339,00 €
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
339,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-890-23
L × spess. parete
500 mm × 1.63 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)