Documenti fondamentali
GF94766619
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, thickness 1.0 mm, Al97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, size 300 × 300 mm, temper t6
Sinonimo/i:
AL220300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 947-666-19
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)