Documenti
GF90282674
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
AM307902
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 902-826-74
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2 mm