Documenti fondamentali
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
Sinonimo/i:
AL220300
Scegli un formato
1 EA
270,00 €
5 EA
1.030,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
270,00 €
5 EA
1.030,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 106-491-78
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)