Documenti fondamentali
GF62302531
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinonimo/i:
AL606022
Scegli un formato
1 EA
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
159,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 623-025-31
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
0.1 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)