Documenti
GF38014893
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL606300
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 380-148-93
Peso
20 g
Dimensione nominale granuli
2 mm