Documenti fondamentali
GF50167133
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
FE006045
Scegli un formato
1 EA
707,00 €
707,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
707,00 €
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
707,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 501-671-33
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
1000 g
Dimens. media particelle
1-6 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)