Documenti fondamentali
GF47406898
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
NJ046010
Scegli un formato
1 EA
695,00 €
695,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
695,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
695,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 474-068-98
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)