Documenti fondamentali
GF38692828
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 2000 g, min. particle size 5micron
Sinonimo/i:
AM306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 386-928-28
Peso
2000 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)