Documenti
GF69468205
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
AM303010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 694-682-05
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3