Documenti
02395
Supelco
Polyamide
for column chromatography, 6
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Grado
for column chromatography
Forma fisica
beads
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
silica
Gruppo funzionale matrice
primary amine
Dimensione particelle
50-160 μm
Capacità
1.0 meq/mL
Densità bulk
0.25 g/mL
Tecnica di separazione
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyamide - Nylon 4, 6 (PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm
GF12649473
Polyamide - Nylon 4, 6
Sephadex® LH-20
Supelco
LH20100
Sephadex® LH-20