Documenti fondamentali
GF33785994
Stainless steel - 17-4ph
rod, Fe/Cr17%/Ni 4%, 8.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
FL017910
Scegli un formato
1 EA
182,00 €
5 EA
736,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
182,00 €
5 EA
736,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 337-859-94
Lunghezza
100 mm
Diametro
8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)