1.00805
Ossido di titanio(IV)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ossido di titanio(IV)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
fine powder
Dimensione particelle
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2900 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1855 °C
applicazioni
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto