Documenti fondamentali
GF33746081
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 5 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
AL623541
Scegli un formato
1 EA
701,00 €
701,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
701,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
701,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 337-460-81
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
25.4 mm
Peso
400 gper meter squared
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)