Documenti fondamentali
SANKIT003
Milli-Q
Kit di sanitizzazione
For RiOs / Elix® Essential water purification systems
Sinonimo/i:
Sanitization Kit for RiOs / Elix® Essential water purification systems
Scegli un formato
1 EA
282,00 €
282,00 €
Spedizione prevista il11 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
282,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
282,00 €
Spedizione prevista il11 febbraio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche
3 Sanitization steps (duration)
65 min for cycle 1
20 min for cycle 2
vary with tank size/STARTPAK
Confezionamento
pkg of 1 kit
Raccordi
6 mm inlet connection
6 mm outlet connection
Compatibilità
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Sanitization Kit is a water purification consumable for chemical sanitization of water purification systems.
Sanitization kit for use with RiOs / Elix® Essential water purification systems.
Caratteristiche e vantaggi
Genuine consumable for the sanitization of RiOs / Elix® Essential water purification systems.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany