Documenti fondamentali
GF30178964
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 20 g
Sinonimo/i:
FF506010
Scegli un formato
1 EA
292,00 €
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
292,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-789-64
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
500 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)