Documenti fondamentali
709182
Sigma-Aldrich
Molybdenum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Scegli un formato
10 G
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
MoB
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
2180 °C
Densità
8.65 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)