GF26918691
Polyurethane
(PU), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, blue
Sinonimo/i:
UR307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 269-186-91
Lunghezza
100 mm
Diametro
25 mm
Colore
blue
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)