Documenti fondamentali
182567
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Scegli un formato
250 G
118,00 €
500 G
192,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
118,00 €
500 G
192,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw 50,000-80,000 by GPC
Composizione
vinyl butyral, 80 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.485
Temp. transizione
Tg 62-72 °C
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBA) can be usedas a protective coating for copper corrosion in a saline environment.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kollicoat® IR
Sigma-Aldrich
30549
Kollicoat® IR
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA