Documenti fondamentali
BMSIPD960015ZOB
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Zirconium Oxide Grinding Ball
bead diam. 15 mm, Zirconium Oxide Grinding grinding jar
Scegli un formato
2 EACH
63,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EACH
63,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.21
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(Zirconium Oxide Grinding)
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPD9600-15ZOB
Diam. particelle
15 mm
Compatibilità
Zirconium Oxide Grinding grinding jar
Descrizione generale
Zirconium Oxide is the most durable and efficient media for ball milling and attrition milling of ceramic materials. Extremely low abrasive wear prevents materials from being polluted. Suitable for the environment of high viscosity, wet grinding and dispersion. It shows high grinding efficiency and long-time working life. Zirconia grinding media provides a virtually contamination-free ball milling solution for a variety of industries.
Applicazioni
Homogenization of metallurgy, geology and pharmaceutical samples
Caratteristiche e vantaggi
  • virtually contamination
  • free ball milling
  • High hardness for wear resistance
  • Not corroded by exposure to solvents
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)