Documenti fondamentali
GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinonimo/i:
UR303810
Scegli un formato
1 EA
166,00 €
5 EA
366,00 €
10 EA
1.760,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
166,00 €
5 EA
366,00 €
10 EA
1.760,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foam
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 206-779-23
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Densità bulk
0.08 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, what is the average pore size of the 0.08 g/cm^3 PU foam?
    1 risposta
    1. This is a closed cell polyurethane. There are no 'pores' as such, but rather 'bubbles' in the body of the foam. The size of these cells has not been determined.