Documenti
GF25399569
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 152 × 203 mm, specification usp class vi
Sinonimo/i:
SI303025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-995-69
Misura
152 × 203 mm
Spessore
0.25 mm