Documenti fondamentali
GF16957378
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
Sinonimo/i:
SI303025
Scegli un formato
1 EA
534,00 €
5 EA
2.030,00 €
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
534,00 €
5 EA
2.030,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 169-573-78
Misura
100 × 150 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)