Documenti fondamentali
GF83311859
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 3.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Sinonimo/i:
SI303300
Scegli un formato
1 EA
1.310,00 €
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.310,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 833-118-59
Misura
1000 × 1000 mm
Spessore
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)