Documenti fondamentali
GF68896704
Silicone Elastomer
film, thickness 0.05 mm, size 150 × 200 mm, specification usp class vi
Sinonimo/i:
SI301050
Scegli un formato
1 EA
346,00 €
5 EA
1.900,00 €
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
346,00 €
5 EA
1.900,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
346,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-967-04
Misura
150 × 200 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)