Documenti fondamentali
GF22672537
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
PT040250
Scegli un formato
1 EA
881,00 €
881,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
881,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
881,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-725-37
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)