Documenti fondamentali
GF89509887
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
50mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT027910
Scegli un formato
1 EA
1.320,00 €
1.320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.320,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 895-098-87
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I plan to machine the electrodes (2mm L) out of this rod. Is this rod perfectly straight?
    1 risposta
    1. These items are released as straight rods and shipped in protective packaging. Testing for perfect straightness or linearity has not been performed.