Documenti fondamentali
GF67002757
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
200mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT027200
Scegli un formato
1 EA
1.220,00 €
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 670-027-57
L × spess. parete
200 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
0.56 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)