Documenti fondamentali
GF24889562
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT025141
Scegli un formato
1 EA
524,00 €
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
524,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 248-895-62
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)