Documenti
GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
ZN526010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 390-192-60
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Alumina powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF18024511
Alumina
Zinc oxide nanopowder, <100 nm particle size
Sigma-Aldrich
544906
Zinc oxide
Zinc oxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
96479
Zinc oxide
Zinc oxide puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
Sigma-Aldrich
14439
Zinc oxide