Documenti
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinonimo/i:
IM301536
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Descrizione
Backing Material: 0.035mm Copper
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 283-280-25
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3