Documenti fondamentali
GF07785692
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 50 g, min. particle size 150 micron
Sinonimo/i:
TI016015
Scegli un formato
1 EA
423,00 €
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
423,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
423,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 077-856-92
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
200 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)