Documenti fondamentali
GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
TI006020
Scegli un formato
1 EA
487,00 €
487,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
487,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
487,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 201-125-45
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)